Learn More
2,3-Dihydro-6-methoxy-phenalen-1-one, TRC
Codice prodotto. 30380788
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30380788 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30380788 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4495855MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dihydro-6-methoxy-phenalen-1-one
CAS 100621-80-5
Formula molecolare C14H12O2
Quantità 5 mg
Sinonimo 2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-phenalen-1-one
InChI Formula InChI=1S/C14H12O2/c1-16-13-8-6-9-5-7-12(15)10-3-2-4-11(13)14(9)10/h2-4,6,8H,5,7H2,1H3
SMILES COc1ccc2CCC(=O)c3cccc1c23
IUPAC Name 6-methoxy-2,3-dihydrophenalen-1-one
Molecular Weight (g/mol) 212.24
Peso formulazione 212.0837