Learn More
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10512672
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10512672 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10512672 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00804DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde
CAS 55745-70-5
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H8O2
Numero MDL MFCD00068058
Quantità 1 g
Sinonimo 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carboxaldehyde, 2,3-dihyro-1-benzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-benzofuran-5-carbaldehyde, 5-coumarancarboxaldehyde, 2,3-dihydro-5-benzofurancarboxaldehyde, 5-benzofurancarboxaldehyde, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-5-benzofurancarbaldehyde
InChI Key WEBVDBDZSOJGPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=C2OCCC2=C1
IUPAC Name 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 148.16
PubChem CID 735901
Peso formulazione 148.16
Percent Purity 95%