missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamide, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamide |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 179.24 |
Percent Purity | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'