Learn More
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10783137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10783137 5 g 5g
10233382 250 mg 250mg
10039601 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10783137 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SP00108DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 306936-08-3
Formula molecolare C9H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 179.237
Numero MDL MFCD00728868
InChI Key SOAROQIQNPHLJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbothioamide, 2,3-dihydrobenzofuran-5-carbothioamide, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-thioamide, maybridge1_008543, 2,3-dihydrobenzofuran-5-thioamide, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-thiocarboxamide, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbothioic acid amide, amino-2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylmethane-1-thione
PubChem CID 2736118
IUPAC Name 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbothioamide
SMILES C1COC2=C1C=C(C=C2)C(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 179.24
Percent Purity 97%