Learn More
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 15445978
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15445978 5 g 5g
15435978 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15445978 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H59602.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 55745-70-5 | C9H8O2 | 148.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55745-70-5
Formula molecolare C9H8O2
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Numero MDL MFCD00068058
InChI Key WEBVDBDZSOJGPB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carboxaldehyde, 2,3-dihyro-1-benzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-benzofuran-5-carbaldehyde, 5-coumarancarboxaldehyde, 2,3-dihydro-5-benzofurancarboxaldehyde, 5-benzofurancarboxaldehyde, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-5-benzofurancarbaldehyde
PubChem CID 735901
IUPAC Name 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC=C2OCCC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxaldehyde
Densità 1.177
Punti di ebollizione 88°C to 89°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.6
Quantità 5 g
Beilstein 124062
Peso formulazione 148.16
Percent Purity 97%