Learn More
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10659174
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10659174 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10633795 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10659174 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00901CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 35700-40-4
Formula molecolare C9H8O3
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Numero MDL MFCD00671526
InChI Key UHXBMSNEECJPSX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-carboxylic acid, 7-coumarancarboxylic acid, 2,3-dihydro-7-benzofurancarboxylic acid, 7-benzofurancarboxylicacid, 2,3-dihydro, 7-benzofurancarboxylic acid, 2,3-dihydro, pubchem16734, acmc-209iiq, dihydrobenzofurancarboxylicacid, 7-dihydrobenzofuran carboxylic acid
PubChem CID 2795014
IUPAC Name 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid
SMILES C1COC2=C(C=CC=C21)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 164.16
Percent Purity 97%