Learn More
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10404665
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10404665 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10071664 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10404665 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00914CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 13414-56-7
Formula molecolare C8H9NO
Molecular Weight (g/mol) 135.17
Numero MDL MFCD11109313
InChI Key UHHZGSLXPQGPJL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dihydrobenzofuran-7-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-ylamine, 2,3-dihydro-benzofuran-7-ylamine, 7-benzofuranamine, 2,3-dihydro, 7-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-7-benzofuranamine
PubChem CID 12805950
IUPAC Name 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-amine
SMILES NC1=CC=CC2=C1OCC2
Specifications
Materiale o nome chimico 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 135.17
Percent Purity 97%