Learn More
2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30374491
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30374491 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30374491 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4484902.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde
CAS 55745-70-5
Formula molecolare C9 H8 O2
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H8O2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-2,5-6H,3-4H2
SMILES O=Cc1ccc2OCCc2c1
IUPAC Name 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Peso formulazione 148.0524
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.