Learn More
2,3-Dihydrofuran, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2,3-Dihydrofuran |
| Quantità | 1 L |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1,3H,2,4H2 |
| Peso formulazione | 70.0419 |