Learn More
2,3-Dihydropyrido[2,3-d][1,3]oxazol-2-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10345012
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10345012 10 g Amber Glass Bottle 10g
10293182 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10345012 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB06586EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Identificatori chimici
CAS 60832-72-6
Formula molecolare C6H4N2O2
Molecular Weight (g/mol) 136.11
Numero MDL MFCD00204215,MFCD09065038
InChI Key OVLXOTUWFLHWQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 3h-oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, 2,3-dihydropyrido 2,3-d 1,3 oxazol-2-one, 1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-ol, 1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, 2h,3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, pubchem11061, 2-oxooxazolo 4,5-b pyridine
PubChem CID 2799900
ChEBI CHEBI:38580
IUPAC Name 3H-[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one
SMILES O=C1NC2=NC=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico [1, 3]Oxazolo[4, 5-b]pyridin-2-ol
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 136.11
Percent Purity 97%