Learn More
2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175037
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
204905-77-1
C7H6O3S
170.182
MFCD01651766
GNVXYRDVJKJZTO-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 3,4-ethylenedioxythiophene-2-carbaldehyde, 3,4-ethylenedioxythiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-3,4-ethylene dioxythiophene, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxaldehyde, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro
3540090
2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
C1COC2=C(SC=C2O1)C=O
204905-77-1
C7H6O3S
170.182
MFCD01651766
GNVXYRDVJKJZTO-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 3,4-ethylenedioxythiophene-2-carbaldehyde, 3,4-ethylenedioxythiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-3,4-ethylene dioxythiophene, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxaldehyde, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro
3540090
2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
C1COC2=C(SC=C2O1)C=O
Materiale o nome chimico 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 170.19
Percent Purity 97%