Learn More
2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 170.19 |
Percent Purity | 97% |