Learn More
2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 170.19 |
| Percent Purity | 97% |