Learn More
2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10215534
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10215534 5 g 5g
10187892 250 mg 250mg
10012134 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10215534 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC47804DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 204905-77-1
Formula molecolare C7H6O3S
Molecular Weight (g/mol) 170.182
Numero MDL MFCD01651766
InChI Key GNVXYRDVJKJZTO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 3,4-ethylenedioxythiophene-2-carbaldehyde, 3,4-ethylenedioxythiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-3,4-ethylene dioxythiophene, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxaldehyde, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro
PubChem CID 3540090
IUPAC Name 2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
SMILES C1COC2=C(SC=C2O1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 170.19
Percent Purity 97%