Learn More
2,3-Dihydroxybenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11479412
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11479412 250 g 250g
11459412 10 g 10g
11469412 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11479412 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10144.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 303-38-8 | C7H6O4 | 154.121 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Dihydroxybenzoic acids are used as intermediates for pharmaceuticals and other organic synthesis. Used as matrix for ionization of peptides, proteins and carbohydrates. In industrial field used for resins, polyesters, plasticizers, dyestuffs, preservatives, and rubber chemicals. It is also used as is a selected phenol as MMP (Matrix Metalloproteinase) inhibitor.
Solubility
Soluble in water, methanol and dimethyl sulfoxide.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 303-38-8
Formula molecolare C7H6O4
Molecular Weight (g/mol) 154.121
Numero MDL MFCD00002446
InChI Key GLDQAMYCGOIJDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrocatechuic acid, o-pyrocatechuic acid, 2-pyrocatechuic acid, 3-hydroxysalicylic acid, dobk, dhba, 2,3-dihydroxybenzoicacid, benzoic acid, 2,3-dihydroxy, catecholcarboxylic acid, 2,3-dihydroxy-benzoic acid
PubChem CID 19
ChEBI CHEBI:18026
IUPAC Name 2,3-dihydroxybenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dihydroxybenzoic acid
Punto di fusione 204°C to 208°C
Densità 1.542
Quantità 250 g
Beilstein 2209117
Informazioni di solubilità Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide.
Peso formulazione 154.12
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dihydroxybenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dihydroxybenzoicacid