Learn More
2',3-Dihydroxyflavone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11377429
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11377429 1 g 1g
11387429 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11377429 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27841.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6068-76-4 | Molecular Formula: C15H10O4 | Molecular Weight: 254.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6068-76-4
Formula molecolare C15H10O4
Molecular Weight (g/mol) 254.24
Numero MDL MFCD00017674
InChI Key VECGDSZOFMYGAF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,2'-dihydroxyflavone, 2',3-dihydroxyflavone, 3-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 2'-hydroxyflavonol, 3-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 3-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl, 2'3-dioh-flavone, 3,2'-dihydroxy flavone, acmc-1b19t, 7,8-dihydroxyflavone-derivative-1
PubChem CID 455313
IUPAC Name 3-hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)chromen-4-one
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=C(O)C(=O)C2=CC=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2',3-Dihydroxyflavone
Punto di fusione 201°C to 204°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 254.24
Percent Purity 97%