Learn More
2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258970
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
605-94-7
C9H10O4
182.18
MFCD00001595
UIXPTCZPFCVOQF-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone, coenzyme q0, ubiquinone 0, 2,3-dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone, ubiquinone q0, ubiquinone-o, ubiquinone-0, coq0, 2-methyl-4,5-dimethoxy-p-quinone, 2,3-dimethoxy-5-methylbenzoquinone
69068
CHEBI:27906
2,3-dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
COC1=C(OC)C(=O)C(C)=CC1=O
605-94-7
C9H10O4
182.18
MFCD00001595
UIXPTCZPFCVOQF-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone, coenzyme q0, ubiquinone 0, 2,3-dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone, ubiquinone q0, ubiquinone-o, ubiquinone-0, coq0, 2-methyl-4,5-dimethoxy-p-quinone, 2,3-dimethoxy-5-methylbenzoquinone
69068
CHEBI:27906
2,3-dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
COC1=C(OC)C(=O)C(C)=CC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2, 3-Dimethoxy-5-methyl-1, 4-benzoquinone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 59°C to 61°C
Colore Red to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 182.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.