Learn More
2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 442200010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 605-94-7 Peso : 0.05100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 11954871
  • 36.67€ / 1g
Spedizione stimata: 28-06-2021
Identificatori chimici
605-94-7
182.18
UIXPTCZPFCVOQF-UHFFFAOYSA-N
69068
2,3-dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
C9H10O4
MFCD00001595
2,3-dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone, coenzyme q0, ubiquinone 0, 2,3-dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone, ubiquinone q0, ubiquinone-o, ubiquinone-0, coq0, 2-methyl-4,5-dimethoxy-p-quinone, 2,3-dimethoxy-5-methylbenzoquinone
CHEBI:27906
COC1=C(OC)C(=O)C(C)=CC1=O
Specifica
2, 3-Dimethoxy-5-methyl-1, 4-benzoquinone
Glass Bottle
59°C to 61°C
605-94-7
100.0
C9H10O4
2,3-dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone, coenzyme q0, ubiquinone 0, 2,3-dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone, ubiquinone q0, ubiquinone-o, ubiquinone-0, coq0, 2-methyl-4,5-dimethoxy-p-quinone, 2,3-dimethoxy-5-methylbenzoquinone
COC1=C(OC)C(=O)C(C)=CC1=O
182.18
CHEBI:27906
Crystalline Powder or Needles
Authentic
Red to Orange
1g
97.5
97.5% min. (HPLC)
MFCD00001595
UIXPTCZPFCVOQF-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
69068
182.18
98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.