Learn More
2,3-Dimethoxybenzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 10712685 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10712685 10 g Bottiglia in vetro 10g
10705761 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10712685 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 115370100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 86-51-1 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86-51-1
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00003309
InChI Key JIVGSHFYXPRRSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-veratraldehyde, benzaldehyde, 2,3-dimethoxy, unii-8alp3sy00l, 2,3-dimethoxy-benzaldehyde, 8alp3sy00l, benzaldehyde,3-dimethoxy, dimethoxybenzaldehyde, pubchem8216, benzaldehyde, dimethoxy, upcmld00wstructure66
PubChem CID 66581
IUPAC Name 2,3-dimethoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC=CC(=C1OC)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dimethoxybenzaldehyde
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 49°C to 54°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 137°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2C6H3CHO
Quantità 10 g
Beilstein 08, I, 601
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.