Learn More
2,3-Dimethoxybenzaldehyde, MedChemExpress
Codice prodotto. 16421929
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16421929 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16421929 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY41407
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) is a benzaldehyde analog, with high antifungal activity (MIC=2.5 mM) 2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) could be used for the synthesis of berberine.
2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) is a benzaldehyde analog, with high antifungal activity (MIC=2.5 mM) 2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) could be used for the synthesis of berberine.
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Forma fisica Solid
CAS 86-51-1
Colore Off-White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H10O3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo o-Veratraldehyde 5,6-Dimethoxybenzaldehyde
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (601.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(C=O)C=CC=C1OC
Molecular Weight (g/mol) 166.17
Peso formulazione 166.17
Percent Purity 99.54%
Grado Research
Research purposes only