Learn More
2,3-Dimethoxybenzeneboronic acid, 97+%
Codice prodotto. 11401137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11401137 5 g 5g
11491127 1 g 1g
11411137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11401137 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24125.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 40972-86-9 | C8H11BO4 | 181.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40972-86-9
Formula molecolare C8H11BO4
Molecular Weight (g/mol) 181.98
Numero MDL MFCD02683112
InChI Key VREWSCMOGIXMDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,3-dimethoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 2,3-dimethoxyphenyl, 2,3-dimethoxyphenylboronicacid, 3-boronoveratrole, pubchem14109, acmc-209jhv, ksc235o1n, 2,3-dimethoxy-phenylboronic acid
PubChem CID 5156491
IUPAC Name (2,3-dimethoxyphenyl)boronic acid
SMILES COC1=CC=CC(B(O)O)=C1OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dimethoxybenzeneboronic acid
Punto di fusione 67°C to 71°C
Quantità 5 g
Beilstein 3051295
Peso formulazione 181.98
Percent Purity 98%