Learn More
2,3-Dimethoxybenzoic acid, 99%
Codice prodotto. 11472008
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11472008 50 g 50g
11462008 10 g 10g
11482008 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11472008 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14592.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1521-38-6 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1521-38-6
Formula molecolare C9H10O4
Molecular Weight (g/mol) 182.18
Numero MDL MFCD00002432
InChI Key FODBVCSYJKNBLO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-veratric acid, benzoic acid, 2,3-dimethoxy, benzoic acid, dimethoxy, 2,3-dimethoxy benzoic acid, dimethoxybenzoic acid,2,3, o-veratric acid 6ci,7ci,8ci, 2,3-dimethoxybenzoicacid, dimethoxybenzoic acid, pubchem4948, 2,3-dimethoxy-benzoicaci
PubChem CID 15204
IUPAC Name 2,3-dimethoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC=CC(C(O)=O)=C1OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dimethoxybenzoic acid
Punto di fusione 121°C to 124°C
Odore Odorless
Quantità 50 g
Beilstein 2210858
Peso formulazione 182.18
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dimethoxybenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dimethoxybenzoicacid