Learn More
2,3-Dimethoxybenzoic acid, TRC
Codice prodotto. 30374128
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30374128 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30374128 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4795882.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dimethoxybenzoic Acid
CAS 1521-38-6
Formula molecolare C9 H10 O4
Quantità 2.5 g
Sinonimo ortho-Veratric acid
InChI Formula InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(C(=O)O)c1OC
IUPAC Name 2,3-dimethoxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Peso formulazione 182.0579