Learn More
2,3-Dimethoxybenzoic acid, TRC
Codice prodotto. 30377093
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30377093 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30377093 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD479588500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dimethoxybenzoic Acid
CAS 1521-38-6
Formula molecolare C9 H10 O4
Quantità 500 mg
Sinonimo ortho-Veratric acid
InChI Formula InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(C(=O)O)c1OC
IUPAC Name 2,3-dimethoxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Peso formulazione 182.0579