Learn More
2,3-Dimethoxyphenol, 98%
Codice prodotto. 15431957
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15431957 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15431957 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044060.04
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5150-42-5 | C8H10O3 | 154.165 g/mol
2,3-Dimethoxyphenol is used to study the nitrosative deamination of DNA bases induced by reactive nitrogen species (RNS) while studying the cause of mutagenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dimethoxyphenol
CAS 5150-42-5
Densità 1.182 g/mL
Punti di ebollizione 233°C to 234°C
Punto d'infiammabilità 108°C (226°F)
Formula molecolare C8H10O3
Indice di rifrazione 1.54
Numero MDL MFCD00008366
Quantità 2 g
Sinonimo dimethoxyphenol, phenol, dimethoxy, unii-ow147i6c84, 1-hydroxy-2,3-dimethoxybenzene, pyrogallol 1,2-dimethyl ether, phenol, 2,3-dimethoxy, phenol,3-dimethoxy, 2,3-di-methoxyphenol, 2,3-dim ethoxyphenol, 2,3-dimethoxy phenol
Informazioni di solubilità Soluble in Chloroform.
InChI Key QSZCGGBDNYTQHH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1OC)O
IUPAC Name 2,3-dimethoxyphenol
Molecular Weight (g/mol) 154.165
PubChem CID 78828
Peso formulazione 154.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid