Learn More
2,3-Dimethoxyphenol, 99%
Codice prodotto. 10736571 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10736571 25 g Bottiglia in vetro 25g
10794451 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10736571 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 155250250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5150-42-5 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5150-42-5
Formula molecolare C8H10O3
Molecular Weight (g/mol) 154.17
Numero MDL MFCD00008366
InChI Key QSZCGGBDNYTQHH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethoxyphenol, phenol, dimethoxy, unii-ow147i6c84, 1-hydroxy-2,3-dimethoxybenzene, pyrogallol 1,2-dimethyl ether, phenol, 2,3-dimethoxy, phenol,3-dimethoxy, 2,3-di-methoxyphenol, 2,3-dim ethoxyphenol, 2,3-dimethoxy phenol
PubChem CID 78828
IUPAC Name 2,3-dimethoxyphenol
SMILES COC1=CC=CC(=C1OC)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dimethoxyphenol
Nota nome 99%
Colore Orange to Brown
Punti di ebollizione 233.0°C to 234.0°C
Punto d'infiammabilità 108°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2C6H3OH
Indice di rifrazione 1.5385 to 1.5405
Quantità 25 g
Beilstein 06,1081
Peso formulazione 154.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dimethoxyphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.