Learn More
2,3-Dimethoxyphenol, TRC
Codice prodotto. 30380208
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30380208 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30380208 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD48098810MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dimethoxyphenol
CAS 5150-42-5
Formula molecolare C8H10O3
Quantità 10 mg
Sinonimo 1-Hydroxy-2,3-dimethoxybenzene, NSC 80659
InChI Formula InChI=1S/C8H10O3/c1-10-7-5-3-4-6(9)8(7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
SMILES COc1cccc(O)c1OC
Molecular Weight (g/mol) 154.16