Learn More
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene, 98%, stabilized with BHT, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778377
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
513-81-5
C6H10
82.15
MFCD00008595
SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethyl-1,3-butadiene, biisopropenyl, 2,3-dimethylbutadiene, diisopropenyl, 2,3-dimethylenebutane, 1,3-butadiene, 2,3-dimethyl, unii-61tuu25hco, 61tuu25hco, 2,3-dimethyl-buta-1,3-diene, 2,3-diene
10566
2,3-dimethylbuta-1,3-diene
CC(=C)C(C)=C
513-81-5
C6H10
82.15
MFCD00008595
SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethyl-1,3-butadiene, biisopropenyl, 2,3-dimethylbutadiene, diisopropenyl, 2,3-dimethylenebutane, 1,3-butadiene, 2,3-dimethyl, unii-61tuu25hco, 61tuu25hco, 2,3-dimethyl-buta-1,3-diene, 2,3-diene
10566
2,3-dimethylbuta-1,3-diene
CC(=C)C(C)=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2, 3-Dimethyl-1, 3-butadiene
Nota nome Stabilized with BHT
Punto di fusione -76.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7260g/mL
Punti di ebollizione 68.0°C to 69.0°C
Punto d'infiammabilità −20°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare H2C=C(CH3)C(CH3)=CH2
Indice di rifrazione 1.438
Quantità 5 g
Beilstein 01, III, 991
Fieser 01,276; 13,45
Indice di Merck 15, 3260
Gravità specifica 0.726
Stabilizzatore 100ppm BHT
Peso formulazione 82.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid