Learn More
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene, 98%, stabilized with BHT
Codice prodotto. 10065823 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10065823 25 g Bottiglia in vetro 25g
10239653 5 g Bottiglia in vetro 5g
10025873 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10065823 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 163430250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 513-81-5 | C6H10 | 82.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 513-81-5
Formula molecolare C6H10
Molecular Weight (g/mol) 82.15
Numero MDL MFCD00008595
InChI Key SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dimethyl-1,3-butadiene, biisopropenyl, 2,3-dimethylbutadiene, diisopropenyl, 2,3-dimethylenebutane, 1,3-butadiene, 2,3-dimethyl, unii-61tuu25hco, 61tuu25hco, 2,3-dimethyl-buta-1,3-diene, 2,3-diene
PubChem CID 10566
IUPAC Name 2,3-dimethylbuta-1,3-diene
SMILES CC(=C)C(C)=C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dimethyl-1, 3-butadiene
Nota nome Stabilized with BHT
Punto di fusione -76.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7260g/mL
Punti di ebollizione 68.0°C to 69.0°C
Punto d'infiammabilità −20°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=C(CH3)C(CH3)=CH2
Indice di rifrazione 1.438
Quantità 25 g
Beilstein 01, III, 991
Fieser 01,276; 13,45
Indice di Merck 15, 3260
Gravità specifica 0.726
Stabilizzatore 100ppm BHT
Peso formulazione 82.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene