Learn More
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene, TRC
Codice prodotto. 30383287
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30383287 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30383287 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4785352.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
CAS 513-81-5
Formula molecolare C6H10
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H10/c1-5(2)6(3)4/h1,3H2,2,4H3
SMILES CC(=C)C(=C)C
IUPAC Name 2,3-dimethylbuta-1,3-diene
Molecular Weight (g/mol) 82.14
Peso formulazione 82.0783