Learn More
2,3-Dimethyl-1-butene, 99%
Codice prodotto. 11307545
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11307545 5 g 5g
11317545 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11307545 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05675.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 563-78-0 | C6H12 | 84.162 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 563-78-0
Formula molecolare C6H12
Molecular Weight (g/mol) 84.162
Numero MDL MFCD00008923
InChI Key OWWIWYDDISJUMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dimethyl-1-butene, 1-butene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbutene, 2,3-dimethylbutene-1, 2,3-dimethyl butene, acmc-1aqwm, butene, 2,3-dimethyl, ch3 2chc ch3 =ch2, 1-butene, 2,3-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11249
IUPAC Name 2,3-dimethylbut-1-ene
SMILES CC(C)C(=C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dimethyl-1-butene
Punto di fusione -157°C
Punti di ebollizione 56°C to 57°C
Punto d'infiammabilità −18°C (−°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN3295
Beilstein 505982
Peso formulazione 84.16
Percent Purity 99%