Learn More
2,3-Dimethyl-1-butene, TRC
Artikelnummer. 30376721
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantità:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Pakningsstørrelse
30376721 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376721 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD471430100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico 2,3-Dimethyl-1-butene
CAS 563-78-0
Formula molecolare C6 H12
Quantità 100 g
Sinonimo 1-Butene, 2,3-dimethyl-, 2,3-Dimethyl-1-butene, 1-Isopropyl-1-methylethylene, 2,3-Dimethyl-1-butylene, 2-Isopropylpropene, NSC 73906
InChI Formula InChI=1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h6H,1H2,2-4H3
SMILES CC(C)C(=C)C
IUPAC Name 2,3-dimethylbut-1-ene
Molecular Weight (g/mol) 84.16
Peso formulazione 84.0939
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.