Learn More
2,3-Dimethyl-1-butene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3-Dimethyl-1-butene |
| CAS | 563-78-0 |
| Formula molecolare | C6 H12 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 1-Butene, 2,3-dimethyl-, 2,3-Dimethyl-1-butene, 1-Isopropyl-1-methylethylene, 2,3-Dimethyl-1-butylene, 2-Isopropylpropene, NSC 73906 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h6H,1H2,2-4H3 |
| SMILES | CC(C)C(=C)C |
| IUPAC Name | 2,3-dimethylbut-1-ene |
| Molecular Weight (g/mol) | 84.16 |
| Peso formulazione | 84.0939 |