Learn More
2,3-dimethyl-1h-indole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10738825
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10738825 250 mg 250mg
10182974 1 g 1g
10346854 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10738825 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07746CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 14844-73-6
Formula molecolare C11H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 189.214
InChI Key KHJGIMZYCBPOBG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 693386
IUPAC Name 2,3-dimethyl-1H-indole-5-carboxylic acid
SMILES CC1=C(NC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dimethyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Sinonimo 1h-indole-5-carboxylic acid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylindole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-2,3-dimethyl-1h-indole, 2,3-dimethyl-indole-5-carboxylic acid, 1h-indole-5-carboxylicacid,2,3-dimethyl, 1h-indole-5-carboxylicacid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-1h-indole-5-carboxylic acid
Peso formulazione 189.21
Percent Purity 97%