Learn More
2,3-Dimethyl-1H-indole-6-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10192784
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10192784 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10786903 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10192784 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07747CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 103986-06-7
Formula molecolare C11H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 189.214
Numero MDL MFCD06799503
InChI Key UDPOIMGOHQYJEE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h-indole-6-carboxylicacid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylindole-6-carboxylic acid, acmc-1bpsb, 2,3-dimethyl-6-carboxyindole, 1h-indole-6-carboxylic acid, 2,3-dimethyl
PubChem CID 2772885
IUPAC Name 2,3-dimethyl-1H-indole-6-carboxylic acid
SMILES CC1=C(NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dimethyl-1H-indole-6-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 189.21
Percent Purity 97%