Learn More
2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutane, 95%
Codice prodotto. 10796042 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10796042 100 g Bottiglia in vetro 100g
10491173 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10796042 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 349981000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1889-67-4 | C18H22 | 238.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1889-67-4
Formula molecolare C18H22
Molecular Weight (g/mol) 238.37
Numero MDL MFCD00053713
InChI Key HGTUJZTUQFXBIH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dimethyl-2,3-diphenylbutane, dicumene, 2,3-dimethylbutane-2,3-diyl dibenzene, dicumyl, butane, 2,3-dimethyl-2,3-diphenyl, benzene, 1,1'-1,1,2,2-tetramethyl-1,2-ethanediyl bis, .alpha.,.alpha.'-dicumyl, 2,3-dimethyl-3-phenylbutan-2-yl benzene, bibenzyl, .alpha.,.alpha.,.alpha.',.alpha.'-tetramethyl, 1,1,2-trimethyl-2-phenylpropyl benzene
PubChem CID 74681
IUPAC Name (2,3-dimethyl-3-phenylbutan-2-yl)benzene
SMILES CC(C)(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dimethyl-2, 3-diphenylbutane
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 90°C to 110°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C(CH3)2C(CH3)2C6H5
Quantità 100 g
Beilstein 05,396
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in toluene
Peso formulazione 238.37
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder, Flakes, or Chunks