Learn More
2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole, Mikromol™
Descrizione
2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole |
| CAS | 444731-73-1 |
| Nomi componenti o analita | 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H9 N3 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 2H-Indazole, 2,3-dimethyl-6-nitro-, 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9N3O2/c1-6-8-4-3-7(12(13)14)5-9(8)10-11(6)2/h3-5H,1-2H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Cc1c2ccc(cc2nn1C)[N+](=O)[O-] |
| Vedi altri risultati |