Learn More
2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole, TRC
Codice prodotto. 30387465
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30387465 5 g
30381692 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30387465 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4710555G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 444731-73-1
Formula molecolare C9 H9 N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 191.19
Sinonimo 2H-Indazole, 2,3-dimethyl-6-nitro-, 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
IUPAC Name 2,3-dimethyl-6-nitroindazole
SMILES Cc1c2ccc(cc2nn1C)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H9N3O2/c1-6-8-4-3-7(12(13)14)5-9(8)10-11(6)2/h3-5H,1-2H3
Peso formulazione 191.0695