Learn More
2-[3-(Dimethylamino)propoxy]aniline, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541027
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
1134-76-5
C11H18N2O
194.278
MFCD08687610
XGTIDBFMHOJXSS-UHFFFAOYSA-N
2-3-dimethylamino propoxy aniline, benzenamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylaminopropoxy aniline, 3-2-aminophenoxy propyl dimethylamine, 2-3-dimethylamino-propoxy-phenylamine
18672712
2-[3-(dimethylamino)propoxy]aniline
CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1N
1134-76-5
C11H18N2O
194.278
MFCD08687610
XGTIDBFMHOJXSS-UHFFFAOYSA-N
2-3-dimethylamino propoxy aniline, benzenamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylaminopropoxy aniline, 3-2-aminophenoxy propyl dimethylamine, 2-3-dimethylamino-propoxy-phenylamine
18672712
2-[3-(dimethylamino)propoxy]aniline
CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1N
Materiale o nome chimico 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]aniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 194.28
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.