Learn More
2-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10103184
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10103184 1 g Amber Glass Bottle 1g
10061874 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10103184 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC59616DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 910037-05-7
Formula molecolare C12H16N2O
Molecular Weight (g/mol) 204.273
Numero MDL MFCD09064997
InChI Key IRLARMCZZWFRCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3-dimethylamino propoxy benzonitrile, 2-3-dimethylamino propoxy benzenecarbonitrile
PubChem CID 2993332
IUPAC Name 2-[3-(dimethylamino)propoxy]benzonitrile
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitrile
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 204.27
Percent Purity 97%