Learn More
2-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine, ≥97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97+% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 222.33 |
| Percent Purity | 97% |