Learn More
{2-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10632285
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10632285 1 g Amber Glass Bottle 1g
11326845 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10632285 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC59609DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 14573-97-8
Formula molecolare C12H19NO2
Molecular Weight (g/mol) 209.29
Numero MDL MFCD09064995
InChI Key KEQGOXOOPXJVFM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3-dimethylamino propoxy phenyl methanol, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl, benzenemethanol,2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 23401802
IUPAC Name [2-[3-(dimethylamino)propoxy]phenyl]methanol
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1CO
Specifica
Materiale o nome chimico {2-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 209.29
Percent Purity 97%