Learn More
2,3-Dimethylaniline 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3-dimethylaniline |
| CAS | 87-59-2 |
| Nomi componenti o analita | 2,3-dimethylaniline |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H11 N |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Mefenamic Acid Imp. A (EP), 2,3-Dimethylaniline, Mefenamic Acid Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cccc(N)c1C |
| Vedi altri risultati |