Learn More
2,3-Dimethylaniline, 98%
Codice prodotto. 11484303
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484303 2500 g 2500g
11474303 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11484303 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10918.0E
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 87-59-2 | C8H11N | 121.183 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-59-2
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.183
Numero MDL MFCD00007732
InChI Key VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-xylidine, 3-amino-o-xylene, benzenamine, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbenzenamine, 2,3-dimethylphenylamine, 2,3-xylylamine, ortho-xylidine, vic-o-xylidine, unii-zd450abi9x, ccris 4739
PubChem CID 6893
IUPAC Name 2,3-dimethylaniline
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dimethylaniline
Punto di fusione 2°C to 3°C
Densità 0.992
Quantità 2500 g
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.568
Numero UN UN1711
Beilstein 742174
Indice di Merck 14,10084
Punti di ebollizione 221°C to 222°C
Peso formulazione 121.18
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dimethylaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P308-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione:.