Learn More
2,3-Dimethylaniline, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10520741 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
5mL; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10520741 5mL; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10520741 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 115930050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dimethylaniline
Nota nome 99%
CAS 87-59-2
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Formula molecolare C8H11N
Formula lineare (CH3)2C6H3NH2
Numero MDL MFCD00007732
Beilstein 12, 1101
Indice di Merck 15, 10282
Sinonimo 2,3-xylidine, 3-amino-o-xylene, benzenamine, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbenzenamine, 2,3-dimethylphenylamine, 2,3-xylylamine, ortho-xylidine, vic-o-xylidine, unii-zd450abi9x, ccris 4739
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble 30g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents,,very soluble in ethanol and diethyl ether,ccl4,,dmso
InChI Key VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)N)C
IUPAC Name 2,3-dimethylaniline
Molecular Weight (g/mol) 121.18
PubChem CID 6893
Peso formulazione 121.18
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dimethylaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.