Learn More
2,3-Dimethylaniline, TRC
Codice prodotto. 30382137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30382137 50 g
30370223 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30382137 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD46219050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-59-2
Formula molecolare C8 H11 N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Sinonimo 2,3-Dimethylaniline, Mefenamic Acid Imp. A (EP), 2,3-Xylidine (8CI), 2,3-Dimethylbenzenamine, 2,3-Dimethylaniline, 2,3-Dimethylphenylamine, 2,3-Xylylamine, 3-Amino-o-xylene, o-Xylidine, Benzenamine, 2,3-dimethyl-
IUPAC Name 2,3-dimethylaniline
SMILES Cc1cccc(N)c1C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-dimethylaniline
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
Peso formulazione 121.0891