Learn More
2,3-Dimethylbenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11498553
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498553 5 g 5g
11408563 25 g 25g
11418563 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11498553 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10383.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 603-79-2 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 603-79-2
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.177
Numero MDL MFCD00002479
InChI Key RIZUCYSQUWMQLX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hemellitic acid, benzoic acid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbenzoicacid, 2,3-dimethyl benzoic acid, 2,3-dimethyl-benzoic acid, unii-7irp8ca267, 2,3-dimethylbenzenecarboxylic acid, vic-o-xylylic acid, methyl m-toluic acid, pubchem2549
PubChem CID 11782
ChEBI CHEBI:64823
IUPAC Name 2,3-dimethylbenzoic acid
SMILES CC1=CC=CC(=C1C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dimethylbenzoic acid
Punto di fusione 143°C to 147°C
Quantità 5 g
Odore Odorless
Beilstein 971590
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 98%