Learn More
2,3-Dimethylbenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11454663
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11454663 25 g 25g
11444663 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11454663 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11589.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5724-56-1
Formula molecolare C9H9N
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Numero MDL MFCD00019744
InChI Key ZEDPQIJYJCPIRM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzonitrile, 2,3-dimethyl, 3-cyano-o-xylene, unii-6s215f38ok, 2,3-dimethylbenzonitril german, 2,3-dimethylbenzenecarbonitrile, 2,3-dimethylbenzonitril, dimethylbenzonitrile, pubchem8125, benzonitrile, dimethyl, medetomidine impurity 11
PubChem CID 79802
IUPAC Name 2,3-dimethylbenzonitrile
SMILES CC1=CC=CC(C#N)=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dimethylbenzonitrile
Punto di fusione 23°C to 25°C
Quantità 25 g
Odore Almond-like
Indice di rifrazione 1.532
Beilstein 1932620
Punti di ebollizione 64°C to 66°C (0.8 mmHg)
Peso formulazione 131.18
Percent Purity 97%