Learn More
2,3-Dimethylbutane, 98+%
Codice prodotto. 15471867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15471867 250 mL 250mL
15481867 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15471867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043142.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 79-29-8 | C6H14 | 86.178 g/mol
2,3-Dimethylbutane is used in high octane fuels and in organic synthesis. It is also used as a gas chromatography standard.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-29-8
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.178
Numero MDL MFCD00008925
InChI Key ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diisopropyl, biisopropyl, butane, 2,3-dimethyl, 1,1,2,2-tetramethylethane, hsdb 76, unii-68isq7a432, ccris 6020, ch3 2chch ch3 2, acmc-1bmfq, dsstox_cid_5112
PubChem CID 6589
IUPAC Name 2,3-dimethylbutane
SMILES CC(C)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dimethylbutane
Punto di fusione °C to 129°C
Densità 0.662
Punti di ebollizione 57°C to 59°C
Punto d'infiammabilità -29°C (-20°F)
Intervallo percentuale saggio >98%
Indice di rifrazione 1.375
Quantità 250 mL
Numero UN UN2457
Beilstein 1730737
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol,ether and acetone. Immiscible with water.
Peso formulazione 86.18
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Liquid