Learn More
2,3-Dimethylbutane, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2, 3-Dimethylbutane |
| CAS min. % | 98.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -129.0°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.6620g/mL |
| Punti di ebollizione | 58.0°C |
| Punto d'infiammabilità | −29°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98+% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2,3-Dimethylbutane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P331-NON provocare il vomito.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.